Beskrivning
- Slätsidig, platt botten, multifunktionell“ Nytta” disk
- Oljefri och icke-belagd, ingen flik
- Skålens kontur underlättar stapling och dispensering
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Plan |
| Typ | Vägskål |
| För användning med (applikation) | För förvaring, dispensering, allmän provtagning och testning |
| För användning med (utrustning) | Vägning, fukttestning, avloppsvattenanalys, kemi och läkemedel |
| Bredd (metrisk) | 1.7 cm |
| Djup (metriskt) | 7.3 cm |
| Visa mer |