Läs mer
Aluminiumlösning för ICP , 1 g/L HCl-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12953354 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12953354 1 mL 500ml
12933354 100 mL 100ml
12943354 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12953354 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 002 500
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 66003-55-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminohippuric acid reagent.
Förpackning Ampull
Analyt- eller komponentnamn Alloxydine
Koncentration 100μ g/ml
Typ Pesticide and Metabolite Standards
Element Alloxydine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Kvantitet 1 mL