Läs mer
Hellma™ Spacer i aluminium
Kvantitet:
1 Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Spacer |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Höjd (metrisk) | 9 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |