Läs mer
Aluminum spheres, 2.38mm (0.094in) dia, 99% (metals basis)
Produktkod. p-7051820
Kvantitet:
100 Pc.
25 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11395959
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042029.KM
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-namn aluminium
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum spheres
Namnnotering 2.38mm (0.094 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Kvantitet 25 Pc.
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.