Läs mer
Aluminiumsfärer, 6,35 mm (0,25 tum) dia., 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466415
Change view
Kvantitet:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466415 500 Pc. Paket med 500
11315969 25 Pc. Paket med 25
11325969 100 Pc. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15466415 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042030.KP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-namn aluminium
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Kvantitet 500 Pc.
Form Sphere
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.