Läs mer
Förstoftningsmål i aluminium, 76,2 mm (3,0 tum) dia. x 6,35 mm (0,250 tum) tjock, 99,999% (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 11305117
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
5 ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11305117 1 Ea. Varje
11395107 5 ea. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040829.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-namn aluminium
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sputtering target
Namnnotering 76,2 mm (3,0 tum) diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 Ea.
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Procent renhet 99.999%