Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Max. Temperatur (metrisk) | 640 °C |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Kapacitet (metrisk) | 40μ L |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6mm |
| Höjd (metrisk) | 1.6mm |
| Produkttyp | Standarddegel |