Läs mer
Aluminum stearate, tech.
Produktkod. 11333508
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333508 1 kg 1kg
11323508 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039125.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 637-12-7 | C54H105AlO6 | 877.41 g/mol
Aluminiumstearat används för att täta tyger och för att förtjocka smörjoljor. Det är involverat i framställningen av polyamider och härdplaster. Det används som vattentätande tillsats i cement och i ljuskänsliga fotografiska kompositioner. Det fungerar som ett gelningsmedel för alkydfärger, som skumdämpare för oljeborrvätskor och som retarder för polysulfid dentala avtrycksmaterial. Vidare används det i fetter, smörjmedel, skärföreningar, kosmetika och läkemedel. Det fungerar som ett utjämningsmedel, som ett skumdämpande medel vid betsocker- och jästbearbetning. Utöver detta används den som en vattenavvisande tvål för naturstensytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-12-7
Molekylformel C54H105AlO6
Molekylvikt (g/mol) 877.41
MDL-nummer MFCD00036389
InChI-nyckel CEGOLXSVJUTHNZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum stearate, aluminum octadecanoate, aluminum tristearate, aluminum iii stearate, metasap xx, tribasic aluminum stearate, octadecanoic acid, aluminum salt, rofob 3, alugel 34tn
PubChem CID 12496
ChEBI CHEBI:37867
IUPAC-namn aluminium;oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum stearate
Smältpunkt 105°C to 115°C
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,364
Löslighetsinformation Soluble in alkali,glycol,chlorinated hydrocarbons,petroleum,benzene,turpentine oil,mineral oil,vegetable oil,mixture of benzene,toluene and the three xylene isomers. Insoluble in water,ethanol and ether.
Formel vikt 877.42
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.