Läs mer
Brady™ Aluminiumklistermärken med polyesteröverlaminat
Produktkod. 11710264
Change view
Färg:
Svart på rött
Vitt på rött
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11710264 Svart på rött Varje
11770264 Vitt på rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11710264 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 227592
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer ADR 2.1A-297 *297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Kvantitet 1 st
Beskrivning Aluminium med polyesteröverlaminat
För användning med (applikation) Säkerhetsskyltar inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 297 mm
Tjocklek 0.271 mm
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Romboid
Visad text Brandfarliga gaser 2
Produkttyp Transportetikett för farligt gods
Färg Svart på rött