Läs mer
Aluminiumsulfat, 18-hydrat, kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Sulfate |
| Namnnotering | 18-Hydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 666.41 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.69kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Aluminum sulfate hydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P391-Samla upp spill.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sulphate,18-hydrate