Läs mer
Aluminiumsulfat, vattenfritt, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11475330
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475330 25 g 25g
11465330 5 g 5g
11485330 100 g 100g
11495330 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11475330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044563.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342,131 g/mol
Aluminiumsulfat fungerar som ett flockningsmedel vid rening av dricksvatten och i avloppsreningsverk. Det fungerar som ett betsmedel vid färgning, tryckning, textilier och används även vid papperstillverkning. Det är ett vattentätningsmedel och accelerator i betong. Vidare används det som ett skummedel i brandsläckningsskum, fotografisk film och i fotokemikalier. Det används också i styptiska pennor, smärtlindring och i tandvård för tandköttsretraktionssnöre.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-01-3
Molekylformel Al2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 342.131
MDL-nummer MFCD00003423
InChI-nyckel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sulfate
Smältpunkt 770 °C
Namnnotering Vattenfri
pH 3.5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,366
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol och utspädda mineralsyror. Olöslig i etanol.
Formel vikt 342.15
Procent renhet 99.99%
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.71 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.