Läs mer
Aluminum sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7059419
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 11465330
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044563.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342.131 g/mol
Aluminiumsulfat fungerar som ett flockningsmedel vid rening av dricksvatten och i avloppsreningsverk. Det fungerar som ett betsmedel vid färgning, tryckning, textilier och används även vid papperstillverkning. Det är ett vattentätningsmedel och accelerator i betong. Vidare används det som ett skummedel i brandsläckningsskum, fotografisk film och i fotokemikalier. Det används också i styptiska pennor, smärtlindring och i tandvård för tandköttsretraktionssnöre.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-01-3
Molekylformel Al2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 342.131
MDL-nummer MFCD00003423
InChI-nyckel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sulfate
Smältpunkt 770°C
Namnnotering Anhydrous
pH 3.5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,366
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 342.15
Procent renhet 99.99%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.71 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum sulfate, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.