Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Sulfate Hydrate |
| Smältpunkt | 87°C |
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Al2(SO4)3 · 18H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Formel vikt | 342.15g/mol (anhydrous basis) |
| Procent renhet | ≥97% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |