Läs mer
Aluminiumsulfathydrat, 97+%
Produktkod. 11321749
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321749 500 g 500g
11311749 1 kg 1kg
11331749 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012362.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342,13 g/mol
Aluminiumsulfathydrat är en kemisk förening som vanligtvis används som flockningsmedel vid rening av dricksvatten och avloppsvattenreningsverk, och även vid papperstillverkning. Används som koaguleringsmedel vid avfärgning och COD-borttagning av sekundära jästavloppsvatten. Det spelar också en betydande roll vid avlägsnande av arsenik genom koagulationsprocess.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17927-65-0
Molekylformel Al2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 342.13
MDL-nummer MFCD00149136
InChI-nyckel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
IUPAC-namn dialuminium(3+)trisulfat
LEDER [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sulfate hydrate
Namnnotering hydratera
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Utseende Vit kristallin
Analysprocentintervall >97%
Densitet 1,61 g/cm3
Löslighetsinformation Den är lätt löslig i alkohol och utspädda mineralsyror.
Formel vikt 342.15 (Vattenfri alkohol)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum sulfate hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.