Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Aluminum sulfate hydrate |
| Smältpunkt | 86.5°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Al2(SO4)3 · xH2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| IUPAC-namn | dialuminium(3+) trisulfate |
| Formel vikt | 342.15g/mol (anhydrous basis) |
| Procent renhet | 98% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Show More |