Läs mer
Aluminiumsulfathydrat, ACS, 98,0–102 %
Produktkod. 11393368
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393368 1 kg 1kg
11383368 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036294.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342,13 g/mol
Aluminiumsulfat är en kemisk förening som vanligtvis används som flockningsmedel vid rening av dricksvatten och reningsverk för avloppsvatten och även vid papperstillverkning. Används som koaguleringsmedel vid avfärgning och COD-borttagning av sekundära jästavloppsvatten. Det spelar också en betydande roll vid avlägsnande av arsenik genom koagulationsprocess.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17927-65-0
Molekylformel Al2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 342.13
MDL-nummer MFCD00149136
InChI-nyckel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat;hydrat
LEDER [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sulfate hydrate
pH 3.5
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Odör Luktfritt
Densitet 1.61 g/mL
Merck Index 14,366
Löslighetsinformation Den är lätt löslig i alkohol och utspädda mineralsyror.
Formel vikt 342.15 (Vattenfri alkohol)
Procent renhet 98,0 till 102 %
Kvalitet ACS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum sulfate hydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulfate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.