Läs mer
Aluminiumsulfathydrat ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11430482 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430482 100 g 100g
11440482 500 g 500g
11450482 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430482 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219140380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17927-65-0
MDL-nummer MFCD00149136
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Sulfate Hydrate
Namnnotering Hydrate
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98 to 102%
Molekylformel Al2O12S3
InChI-nyckel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
LEDER [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dialuminium(3+)trisulfat
Molekylvikt (g/mol) 342.13
Formel vikt 342.15 (Anhydrous)
Kvalitet ACS-reagens