Läs mer
Aluminiumsulfathydrat ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11440482 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 11440482
Brand: MP Biomedicals 0219140390
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17927-65-0
MDL-nummer MFCD00149136
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Sulfate Hydrate
Namnnotering Hydrate
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98 to 102%
Molekylformel Al2O12S3
InChI-nyckel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
LEDER [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dialuminium(3+)trisulfat
Molekylvikt (g/mol) 342.13
Formel vikt 342.15 (Anhydrous)
Kvalitet ACS-reagens