Läs mer
Aluminiumsulfathydrat ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11450482 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450482 1 kg 1kg
11430482 100 g 100g
11440482 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450482 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219140391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    689.38 SEK / 1kg
    Save 34.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 17927-65-0
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Sulfate Hydrate
Namnnotering Hydrera
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98 till 102 %
Molekylformel Al2H36O30S3
InChI-nyckel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat;oktadekahydrat
Molekylvikt (g/mol) 666.401
Formel vikt 342.15 (Vattenfri alkohol)
Kvalitet ACS-reagens