Läs mer
Aluminiumsulfathydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, Ph. Eur., 100-110%, 51,0-59,0% Al2(SO4)3-basen, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15611020
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
20kg
25kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15611020 1 kg 1kg
15621020 2.5 kg 2.5kg
15651020 6 x 1 kg Paket med 6
15631020 20 kg 20kg
15641020 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15611020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 110441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    862.22 SEK / 1kg
    Save 82.78 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-04-2027
Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, Ph. Eur., 100-110%, 51,0-59,0% Al2(SO4)3-basis
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-31-8
Molekylformel Al2H36O30S3
Molekylvikt (g/mol) 666.401
InChI-nyckel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat;oktadekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Sulfate Hydrate
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur.BP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Al2(SO4)3 · 18H2O
UN-nummer 3260
Formel vikt 342,15 g/mol (vattenfri bas)
Procent renhet 100 till 110%
Kvalitet puriss.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum sulfate hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulfate hydrate