Läs mer
Aluminiumsulfathydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., 100-110%, 51,0-59,0% Al2(SO4)3-basis, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15651020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
20kg
25kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15651020 6 x 1 kg Paket med 6
15611020 1 kg 1kg
15621020 2.5 kg 2.5kg
15631020 20 kg 20kg
15641020 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15651020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 110446X1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., 100-110%, 51,0-59,0% Al2(SO4)3-basis
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-31-8
Molekylformel Al2H36O30S3
Molekylvikt (g/mol) 666.401
InChI-nyckel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-namn dialuminium;trisulfat;oktadekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Sulfate Hydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel Al2(SO4)3 · 18H2O
UN-nummer UN3260
Formel vikt 342.15 (anhydrous basis)
Procent renhet 100 to 110%
Kvalitet puriss.