Läs mer
Aluminiumsulfathydrat, TRC
Produktkod. 30314695
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30314695 50 g
1 options
Produktkod. 30314695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57573550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Sulfate (AS)
Kvantitet 50 g
Molekylformel 2 Al . 3 O4 S . H2 O
Synonym Aluminum Sulfate (2:3) Hydrate, Aluminum Sulfate Hydrate, Aluminum Trisulfate Hydrate, Dialuminum Trisulfate Hydrate
InChI formel InChI=1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
LEDER O.[Al+3].[Al+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn dialuminum; trisulfat; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 360.17
Formel vikt 359.8288