Läs mer
Aluminiumsulfathydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Sulfate (AS) |
| CAS | 17927-65-0 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | 2 Al . 3 O4 S . H2 O |
| Synonym | Aluminum Sulfate (2:3) Hydrate, Aluminum Sulfate Hydrate, Aluminum Trisulfate Hydrate, Dialuminum Trisulfate Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6 |
| LEDER | O.[Al+3].[Al+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | dialuminum; trisulfat; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.17 |
| Formel vikt | 359.8288 |