missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, SUS, RA10, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, SUS, RA10
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony, Barium, Beryllium, Bismuth, Boron, Cadmium, Calcium, Cerium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Hafnium, Indium, Iron, Lanthanum, Lead, Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molybdenum, Nickel, Phosphorus, Scandium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tin, Titanium, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) Utsida | 50 mm |
| Form | Disc |
| Tjocklek (metrisk) | 50 mm |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Copper: 0.001%, Barium 0.0001%, Beryllium: 0.0001%, Lithium 0.0001%, Strontium 0.0001%, Chromium: 0.0003%, Indium 0.0003%, Lanthanum 0.0003%, Manganese: 0.0003%, Cadmium 0.0005%, Calcium 0.0005%, Gallium: 0.0005%, Iron: 0.0005%, Lead: 0.0005%, Magnesium: 0.0005%, Molybdenum: 0.0005%, Scandium: 0.0005%, Silver: 0.0005%, Tin: 0.0005%, Zirconium: 0.0005%, Cobalt: 0.001%, Hafnium: 0.001%, Bismuth: 0.0010%, Mercury: 0.0010%, Phosphorus: 0.0010%, Vanadium: 0.0010%, Zinc: 0.0010%, Cerium: 0.0015%, Nickel: 0.002%, Silicon: 0.002%, Titanium: 0.002%, Antimony: 0.0030%, Boron: 0.0030%, Sodium: 0.0030%, Yttrium: 0.0030% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?