missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, SUS, RA10, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, SUS, RA10, Ø57x38mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium/Bismuth/Caesium/Europium/Iodine/Iridium/Lutetium/Terbium/Thulium/Ytterbium/Beryllium/Hafnium/Lithium/Niobium/Osmium/Platinum/Rhenium/Rubidium/Ruthenium/Tellurium/Bromine/Indium/Mercury/Molybdenum/Germanium/Rhodium/Cadmium/Gold/Palladium/Potassium/Selenium/Silver/Tin/Tantalum/Holmium/Erbium/Samarium/Sodium/Scandium/Yttrium/Tungsten/Chlorine/Thallium/Dysprosium/Thorium/Calcium/Cobalt/Gadolinium/Praseodymium/Antimony/Arsenic/Lead/Chromium/Neodymium/Barium/Uranium/Zirconium/Lanthanum/Nickel/Cerium/Titanium/Manganese/Gallium/Fluorine/Zinc/Vanadium/Boron/Magnesium/Phosphorus/Silicon/Copper/Iron |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Strontium (<0.0000005) %/Bismuth (<0.000001) %/Caesium (<0.000001) %/Europium (<0.000001) %/Iodine (<0.000001) %/Iridium (<0.000001) %/Lutetium (<0.000001) %/Terbium (<0.000001) %/Thulium (<0.000001) %/Ytterbium (<0.000001) %/Beryllium (<0.000005) %/Hafnium (<0.000005) %/Lithium (<0.000005) %/Niobium (<0.000005) %/Osmium (<0.000005) %/Platinum (<0.000005) %/Rhenium (<0.000005) %/Rubidium (<0.000005) %/Ruthenium (<0.000005) %/Tellurium (<0.000005) %/Bromine (<0.00001) %/Indium (<0.00001) %/Mercury (<0.00001) %/Molybdenum (<0.00001) %/Germanium (<0.00002) %/Rhodium (<0.00002) %/Cadmium (<0.00005) %/Gold (<0.00005) %/Palladium (<0.00005) %/Potassium (<0.00005) %/Selenium (<0.00005) %/Silver (<0.00005) %/Tin (<0.00005) %/Tantalum (<0.0005) %/Holmium (0.0000012) %/Erbium (0.000003) %/Samarium (0.0000037) %/Sodium (0.0000043) %/Scandium (0.0000048) %/Yttrium (0.000005) %/Tungsten (0.0000058) %/Chlorine (0.000006) %/Thallium (0.000006) %/Dysprosium (0.0000075) %/Thorium (0.0000078) %/Calcium (0.000008) %/Cobalt (0.000008) %/Gadolinium (0.000008) %/Praseodymium (0.000008) %/Antimony (0.00001) %/Arsenic (0.000013) %/Lead (0.000019) %/Chromium (0.000028) %/Neodymium (0.000038) %/Barium (0.000058) %/Uranium (0.000079) %/Zirconium (0.0001) %/Lanthanum (0.00013) %/Nickel (0.00013) %/Cerium (0.0002) %/Titanium (0.00024) %/Manganese (0.00028) %/Gallium (0.00037) %/Fluorine (0.00038) %/Zinc (0.00038) %/Vanadium (0.0006) %/Boron (0.00081) %/Magnesium (0.00081) %/Phosphorus (0.00115) %/Silicon (0.0027) %/Copper (0.0028) %/Iron (0.0038) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?