Läs mer
Cole-Parmer™ Spännverktyg i aluminium
Produktkod. 11762753 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11762753 Aluminium Varje
1 options
Produktkod. 11762753 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0683000
Beräknad leverans: 21-12-2026
Justera spänningen från lätt till mycket hårt med hjälp av en ratt vid basen av detta verktyg. Cole-Parmer™ Spännverktyg av aluminium skär automatiskt banden när förinställd spänning uppnås. Spänningsvredet har lås för att säkerställa repeterbar spänning, slips efter slips.
Stöttåligt verktyg absorberar all stöt. Idealisk för 18 till 175 lb. buntband eller dragkedjor. Ingen vridning behövs.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kabel, dragkedja, aluminiumpistol, styvare
Material Aluminium
För användning med (applikation) Aluminiumpistolen, styvare rekommenderas för jobb i stora serier
Antal per förpackning 1 st.
Temperaturområde (metriskt) −40° till +85 °C
Produkttyp Spänningsverktyg