Läs mer
Aluminium tert-butoxid, 97 %
Produktkod. 11423850
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423850 5 g 5g
11433850 25 g 25g
11413850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089891.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 556-91-2 | C12H27AlO3-3 | 246,327 g/mol
Aluminium-tert-butoxid används som reagens i Oppenauer-oxidationen av alkoholer till ketoner. Det används också för att reducera ketoner i Meerwein-Ponndorf-Verley. Det är aktivt involverat i framställningen av 1,1,2-trietoxieten genom att reagera med 1,1,2,2-tetraetoxietan följt av eliminering av alkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-91-2
Molekylformel C12H27AlO3-3
Molekylvikt (g/mol) 246.327
MDL-nummer MFCD00008801
InChI-nyckel BXQSSDQHLWSBEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum tert-butoxide, acmc-20alth, 2-propanol, 2-methyl-,aluminum salt 3:1
PubChem CID 57350944
IUPAC-namn aluminium;2-metylpropan-2-olat
LEDER CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum tert-butoxide
Smältpunkt 200 °C till 202 °C
Densitet 1.0251 g/mL
Kokpunkt 156 °C (2 mmHg)
Odör Alkoholliknande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2925
Beilstein 4148229
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,333
Löslighetsinformation Mycket lösligt i organiska lösningsmedel som alkoholer, bensen, toluen och xylen.
Formel vikt 246.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.