Läs mer
Aluminium tert-butoxid, TRC
Produktkod. 30311527
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30311527 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30311527 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5758902.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum tert-Butoxide
CAS 556-91-2
Molekylformel C4H10O.1/3Al
Kvantitet 2.5 g
Synonym Aluminum tert-butoxide (6CI,7CI), tert-Butyl Alcohol Aluminum Salt, Aluminum t-Butoxide, Aluminum tert-Butanolate, Aluminum tert-Butylate, Aluminum tri-tert-Butoxide, Aluminum tris(tert-Butoxide), Aluminum tris(tert-Butylate), Tri-tert-Butoxyaluminum, Tris(2-methyl-2-propanolato)aluminum
InChI formel InChI=1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
LEDER CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC-namn Tris[(2-metylpropan-2-yl)oxy]aluman
Molekylvikt (g/mol) 83.11
Formel vikt 246.1776