Läs mer
WTW™ Testsatser av aluminium
Räckvidd:
0,02 till 1,2 mg/l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För mark, yt, hav, avloppsvatten, dricksvatten, sippvatten, processvatten |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Räckvidd | 0,02 till 1,2 mg/l |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | TOC Standardlösning |