Läs mer
Heathrow Scientific™ Provrörskorg i aluminium
Produktkod. 12327569 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
152 x 152 x 152 mm
256 x 152 x 152 mm
332 x 228 x 178 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12327569 256 x 152 x 152 mm Varje
12317569 152 x 152 x 152 mm Varje
12337569 332 x 228 x 178 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12327569 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS20341B
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tvätta och förvara provrör. Heathrow Scientific™ Teströrskorg i aluminium tål upprepad exponering för autoklaver.
  • Tillverkad av lätt aluminium
  • Idealisk för tvättning och förvaring av provrör
  • Tål upprepad autoklavering och användning i labbet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Håller Provrör
Material Aluminium
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, när de är tomma
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tvätt, autoklavering, förvaring av provrör
Mått (L x B x H) 256 x 152 x 152 mm
Produkttyp Korg för provrör
Höjd (metrisk) 15.2 cm
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 15.2 cm