Läs mer
Fisherbrand™ Termometerstativ
Produktkod. 13078623 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Material:
Aluminium, rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
13078623 Aluminium, rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 13078623
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöder 18 termometrar i upprätt och säkert läge.
  • Med skyddande skumkudde på basen
  • Tillverkad av aluminium
Specifikationer
Cellavdelare 18
Material Aluminium, rostfritt stål
Positioner 18
För användning med (utrustning) Termometer
Kvantitet 1 vardera
Längd (metrisk) 120 mm
Höjd (metrisk) interiör 125 mm
Djup (metriskt) 120 mm
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Produkttyp Termometerställ
Höjd (metrisk) 125 mm
Bredd (metrisk) 165 mm