Läs mer
Aluminium-tinfolie, 2,0 mikron (0,00008 tum) tjock, 99,1 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328638
Change view
Kvantitet:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328638 100 x 100 mm Varje
15426345 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040708.GH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 7429-90-5 | Molekylformel: Al | Molekylvikt: 26,98 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Thinfoil
Namnnotering Inte certifierat nålhålsfri
Kvantitet 100 x 100 mm
Odör Luktfritt
Partikelstorlek 2,0 mikron (0,00008 tum) tjock
Vikt ≈0,013g/50x50mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
IUPAC-namn aluminium
Procent renhet 99.1%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.