Läs mer
Aluminum titanium oxide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11312438
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312438 100 g 100g
11302438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014484.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12004-39-6 | Al2O5Ti | 181.825 g/mol
Aluminiumtitanoxid används i eldfast industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12004-39-6
Molekylformel Al2O5Ti
Molekylvikt (g/mol) 181.825
MDL-nummer MFCD00064749
InChI-nyckel CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16213786
IUPAC-namn oxo-bis(oxoalumanyloxi)titan
LEDER O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum titanium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 181.86
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.