Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | ADR 4,1-297 *297-B7525 |
| Material | Aluminium, Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Aluminium med polyesteröverlaminat |
| För användning med (applikation) | Används för säkerhetsskyltar inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 297 mm |
| Tjocklek | 0.271 mm |
| Bredd (metrisk) | 297 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40° C-140° C |
| Visa mer |