Läs mer
Aluminiumtrifluorometansulfonat, 99 %
Produktkod. 10005643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10005643 50 g Plastflaska 50g
10404905 10 g Plastflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10005643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383260500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 74974-61-1 | C3AlF9O9S3 | 474,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74974-61-1
Molekylformel C3AlF9O9S3
Molekylvikt (g/mol) 474.19
MDL-nummer MFCD00143596
InChI-nyckel FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
IUPAC-namn aluminium;trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 300.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (Complexometry)
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 474.19
Procent renhet 99%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.