Läs mer
Ultratunn aluminiumfolie, 1,0 mikron tjock, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Ultrathin foil |
| Färg | Silver |
| Kvantitet | 50 mm |
| Odör | Odorless |
| Partikelstorlek | 1.0 Micron thick |
| Form | Disc |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Procent renhet | 99.995% |