Läs mer
Ultratunn aluminiumfolie, 1,0 mikron tjock, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051185
Kvantitet:
10 mm
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11348628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040684.HF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-namn aluminum
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Ultrathin foil
Färg Silver
Kvantitet 10 mm
Odör Odorless
Partikelstorlek 1.0 Micron thick
Form Disc
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Procent renhet 99.995%