Läs mer
Bochem™ Aluminium Universal Clamp
Produktkod. 10622611
Change view
Diameter (metrisk):
0 till 80 mm
Längd (metrisk) arm:
180 mm
Material:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) arm Material Förpackningsstorlek
10622611 0 till 80 mm 180 mm Aluminium Varje
1 options
Produktkod. 10622611 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5444
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminium. BOCHEM™ Aluminium Universal Clamp är DIN 12895 certifierad.
  • Finger med kork
  • Aluminium
  • DIN 12895
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Material Aluminium
Diameter (metrisk) 0 till 80 mm
Längd (metrisk) arm 180 mm