Läs mer
Lovibond™ Aluminium Vario Pulver Set
Kvantitet:
100 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 pack |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium fluoride, diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, methenamine