Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsbåtar av aluminium
Produktkod. 30042342 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diameter (metrisk):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk)
30042342 5 ml 28 mm
30042344 25 ml 52 mm
30042348 42 ml 57 mm
30042346 70 ml 71 mm
30042345 80 ml 73 mm
30042341 140 ml 103 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30042342
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Vägningsbåten i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, lagring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
  • Dessa robusta men lätta båtar har en slät, platt botten för provhantering.
Specifikationer
Beskrivning Skrynkla
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Färg Silver
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Cirkulär
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägbåt
Antal per förpackning 100/Pk.
Tjocklek 0.1 mm
Djup (metriskt) 10 mm
Diameter (metrisk) 28 mm