Beskrivning
- Dessa robusta men lätta båtar har en slät, platt botten för provhantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skrynkla |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Färg | Silver |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Cirkulär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägbåt |
| Visa mer |