Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsbåtar av aluminium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200063782 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diameter (metrisk):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Produktkod. 30042342
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vägningsbåten i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, lagring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
  • Dessa robusta men lätta båtar har en slät, platt botten för provhantering.
Specifikationer
Beskrivning Skrynkla
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Färg Silver
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Cirkulär
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägande båt
Antal per förpackning 100/Pk.
Tjocklek 0.1 mm
Djup (metriskt) 10 mm
Diameter (metrisk) 28 mm