Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsbåtar i aluminium, förpackning om 100, oljefria
Produktkod. 30182878 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30182878 25 ml
30182871 5 ml
30182875 70 ml
30182868 42 ml
30182874 80 ml
30182872 140 ml
30182870 20 ml
30182877 34 ml
30182876 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30182878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 SEK
    202.26 SEK / Paket med 100
    Save 43.74 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
Skålar för allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
Vägningsbåten i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, lagring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
  • Dessa robusta men lätta båtar har en slät, platt botten för provhantering.
  • Oljefri
Genomgått en rigorös rengöringsprocess i tre steg för att avlägsna olja eller rester som bildas för mer tillförlitlig vägning och analys av fuktprov.
  • Bearbetas och förpackas i renrumsmiljö
  • Parti spårbart
  • Volym: 70 ml
  • Mått: 2,8 x 0,7 tum. (71 x 17 mm)
  • Paket om 100
  • Skrynklig finish
  • Tjocklek: 0,075 mm
  • Certifikat för oljefria aluminiumbåtar tillgängliga på begäran
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Färg Silver
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Cirkulär
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägbåt
Mått (L x B) 52 x 13 mm