Beskrivning
- Engångsvägningsbåtar.
- Mikrovågsbåtar är kompatibla med de flesta kommersiellt tillgängliga analysatorer och mikrovågar.
- Förpackad i lättanvända plastbehållare för förvaring och dispensering.
- Dimen ingår inte.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,004 oz. |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 0,12 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Vägningsfat |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Kvantitet | 250 Pk. |
| Längd (engelska) | 0,5 tum |
| Visa mer |