Läs mer
Cole-Parmer™ Vägningsfat med krympvägg i aluminium
Produktkod. 11779559 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11779559 20 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11779559 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0101751
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa vågskålar för en mängd olika applikationer inklusive vägning, fukttestning, avloppsvattenanalys, kemikalier och läkemedel. Vägningsskålar med krympväggar i aluminium har krympta sidor för styvhet, robust mått för tung användning.
  • Rätter har stor flik för provnummer
  • Platt botten för att förbättra provhanteringen
  • Sidorna är vinklade för enkel separation
  • Inga oljerester, ingen vinylbeläggning för att skapa föroreningsproblem.
  • Slät botten
  • Skrynklig vägg med sidofingerhandtag
  • Disponibel
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Typ Vägningsfat
Djup (metriskt) 4.3 cm
Diameter (engelska) 1,75 tum
Diameter (metrisk) 1.3 cm