Läs mer
Cole-Parmer™ Mikrovågsskålar av aluminium
Produktkod. 11857232 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,035 ml
0,35 ml
1,12 ml
Form:
Rektangulär
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Form Förpackningsstorlek
11857232 1,12 ml Rektangulär Paket med 50
11877232 0,035 ml Rund Paket med 250
11867232 0,35 ml Rund Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11857232 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0101901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    912.29 SEK / Paket med 50
    Save 152.71 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa aluminiumvågar för mikrovågar, organisk mikroelementär och termisk analys och farmaceutiska tillämpningar. Mikrovågsskålar av aluminium är kompatibla med de flesta kommersiellt tillgängliga analysatorer och mikrovågar.
  • Förpackad i lättanvända plastbehållare för förvaring och dispensering
  • Oljefri och obelagd
  • Disponibel
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 1,12 ml
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Rektangulär
Typ Vägskål
För användning med (utrustning) Mikrovågar, organisk mikroelementär och termisk analys, och farmaceutisk användning
Mått (L x B) 12 x 4 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25 mm
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 7 mm
Djup (metriskt) 7 mm