Läs mer
Cole-Parmer™ Mikrovågsskålar av aluminium
Produktkod. 11877232 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,035 ml
0,35 ml
1,12 ml
Form:
Rektangulär
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Form Förpackningsstorlek
11877232 0,035 ml Rund Paket med 250
11857232 1,12 ml Rektangulär Paket med 50
11867232 0,35 ml Rund Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11877232 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0101903
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Använd dessa aluminiumvågar för mikrovågar, organisk mikroelementär och termisk analys och farmaceutiska tillämpningar. Mikrovågsskålar av aluminium är kompatibla med de flesta kommersiellt tillgängliga analysatorer och mikrovågar.
  • Förpackad i lättanvända plastbehållare för förvaring och dispensering
  • Oljefri och obelagd
  • Disponibel
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 0,035 ml
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Typ Vägskål
För användning med (utrustning) Mikrovågar, organisk mikroelementär och termisk analys, och farmaceutisk användning
Längd (metrisk) 6 mm
Djup (metriskt) 2.5 mm
Diameter (engelska) 0,25 tum
Diameter (metrisk) 6 mm