Läs mer
Wheaton™ Vägningsfat i aluminium
Produktkod. 12824841 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
12824841 20 mm Paket med 1000
1 options
Produktkod. 12824841 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 370792
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton Vägskål i aluminium, engångsskål: Ja, för användning med: För milligramvägning, höjd: 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Typ Vägningsfat
För användning med (applikation) För milligramvägning
Höjd (metrisk) 8 mm
Djup (metriskt) 20 mm
Diameter (metrisk) 20 mm