Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar av aluminium
Produktkod. 30042339 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
50 pmol RNA per reaktion
15 ml
45 ml
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk)
30042339 50 pmol RNA per reaktion 25 mm
30042343 0,25 ml 13 mm
30042340 15 ml 70 mm
30042347 45 ml 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30042339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 SEK
    105.77 SEK / Paket med 50
    Save 29.23 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Vägningsskålen i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
  • Designad för fuktbestämningsbalanser med lätt avsmalnande väggar för stapling.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Färg Silver
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Rektangulär
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägskål
Antal per förpackning 50/Pk.
Tjocklek 0.19 mm
Djup (metriskt) 7 mm
Diameter (metrisk) 25 mm