Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar av aluminium
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30042340 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
50 pmol RNA per reaktion
15 ml
45 ml
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk)
30042340 15 ml 70 mm
30042343 0,25 ml 13 mm
30042339 50 pmol RNA per reaktion 25 mm
30042347 45 ml 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30042340
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vägningsskålen i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
  • Designad för fuktbestämningsbalanser med lätt avsmalnande väggar för stapling.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Färg Silver
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Cirkulär
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägningsfat
Antal per förpackning 50/Pk.
Tjocklek 0.1 mm
Djup (metriskt) 6 mm
Diameter (metrisk) 70 mm